Learn More
Ansell Guantes de nitrilo BioClean™ Biotac BIOTAC
Los guantes de sala limpia sin látex y sin polvo son flexibles y resistentes a una amplia gama de productos químicos.
387.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III |
---|---|
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15238168
|
Ansell
BIOTAC-XS |
XS |
387.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15248168
|
Ansell
BIOTAC-S |
Pequeño |
387.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15258168
|
Ansell
BIOTAC-M |
M |
387.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15268168
|
Ansell
BIOTAC-L |
L |
387.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15278168
|
Ansell
BIOTAC-XL |
XL |
387.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15288168
|
Ansell
BIOTAC-XXL |
2XL |
387.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- 300 mm (12 pulg), ambidiestros
- AQL 1.5
- Dedos texturizados, sin polvo
- El nitrilo es resistente a una amplia gama de sustancias químicas
- Excelentes propiedades de ESD
- Ausencia de agujeros 1.5
- Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 5
- Sin látex para eliminar las alergias al látex de tipo 1
- Categoría 3: equipo de protección personal de diseño complejo
- Cumplen con los requisitos de la norma de guante EN 420:2003, la norma de guantes médicos europeos EN 455 (Partes 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 y 3:2003
Especificaciones
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III | |
Blanco | |
6,7 mil | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
0,11 mm | |
No estéril | |
0.17 mm | |
BioClean™ Biotac BIOTAC | |
30,5 cm |
Clase 100/ISO 5 | |
Parcialmente texturizado | |
0,17 mm | |
Sí | |
4,3 mil | |
sin polvo | |
6,7 mil | |
Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D | |
12 in |