Learn More
Ansell Guantes de nitrilo BioClean™ Biotac BIOTAC
Código de producto. 15248168
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15248168 Pequeño paquete de 1000
15238168 XS paquete de 1000
15258168 Medio paquete de 1000
15268168 Grande paquete de 1000
15278168 XL paquete de 1000
15288168 2XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15248168 Proveedor Ansell N.º de proveedor BIOTACS
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Los guantes de sala limpia sin látex y sin polvo son flexibles y resistentes a una amplia gama de productos químicos.
  • Longitud de 30 cm
  • Ambidiestro
  • AQL 1,5
  • Con textura de dedo, sin polvo
  • El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos.
  • Propiedades de ESD
  • Procesado para garantizar ISO Compatibilidad de clase 5
  • Adecuado para producción y fabricación,  Entornos controlados y críticos,  Laboratorio e I + &D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
AQL 1,5
Color Blanco
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6,7 mil
Grosor (métrico) 0.17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BIOTAC-S
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm