Learn More
Ansell Guantes de nitrilo BioClean™ Biotac BIOTAC
Código de producto. 15278168
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño unitSize
15278168 XL paquete de 1000
15238168 XS paquete de 1000
15248168 Pequeño paquete de 1000
15258168 M paquete de 1000
15268168 L paquete de 1000
15288168 2XL paquete de 1000
6 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15278168
Marca: Ansell BIOTACXL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Los guantes de sala limpia sin látex y sin polvo son flexibles y resistentes a una amplia gama de productos químicos.
  • Longitud de 30 cm (12 pulg)
  • Ambidiestro
  • AQL 1,5
  • Con textura de dedo, sin polvo
  • El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
  • Propiedades de ESD
  • Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 5
  • Adecuados para entornos de producción y fabricación, controlados y críticos, laboratorios y I+D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
AQL 1,5
Color Blanco
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
En polvo sin polvo
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6,7 mil
Grosor (métrico) 0.17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BIOTAC-XL
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm