missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Neuroligin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
256.00€ - 512.00€
Especificaciones
Antígeno | Neuroligin 1 |
---|---|
Clon | 001 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | ELISA |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17719783
|
Invitrogen™
MA543433 |
50 μL |
256.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17799673
|
Invitrogen™
MA543128 |
100 μL |
512.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: Human Neuroligin 1/NLGN1
This gene encodes a member of a family of neuronal cell surface proteins. Members of this family may act as splice site-specific ligands for beta-neurexins and may be involved in the formation and remodeling of central nervous system synapses.Especificaciones
Neuroligin 1 | |
1 mg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with no preservative | |
6330415N05Rik; BB179718; Kiaa1070; MGC45115; mKIAA1070; neuroligin 1; neuroligin I; Neuroligin-1; NL1; NLG 1; Nlg1; NLGN1 | |
Nlgn1 | |
IgG | |
Protein A | |
Antibody |
001 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8N2Q7 | |
22871 | |
Recombinant Human Neuroligin 1/NLGN1 protein. | |
Primary | |
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Nlgn1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Neuroligin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™