missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Neuroligin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17799673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17799673 100 μL 100 microlitros
17719783 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17799673 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543128

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: Human Neuroligin 1/NLGN1

This gene encodes a member of a family of neuronal cell surface proteins. Members of this family may act as splice site-specific ligands for beta-neurexins and may be involved in the formation and remodeling of central nervous system synapses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuroligin 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 001
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Nlgn1
N.º de referencia del gen Q8N2Q7
Alias de gen 6330415N05Rik; BB179718; Kiaa1070; MGC45115; mKIAA1070; neuroligin 1; neuroligin I; Neuroligin-1; NL1; NLG 1; Nlg1; NLGN1
Símbolos de los genes Nlgn1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Neuroligin 1/NLGN1 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22871
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.