missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Neuroligin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™
Descripción
Specificity: Human Neuroligin 1/NLGN1
This gene encodes a member of a family of neuronal cell surface proteins. Members of this family may act as splice site-specific ligands for beta-neurexins and may be involved in the formation and remodeling of central nervous system synapses.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Neuroligin 1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 001 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | Nlgn1 |
| N.º de referencia del gen | Q8N2Q7 |
| Alias de gen | 6330415N05Rik; BB179718; Kiaa1070; MGC45115; mKIAA1070; neuroligin 1; neuroligin I; Neuroligin-1; NL1; NLG 1; Nlg1; NLGN1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?