Learn More
Nitrato de neodimio(III) hidrato, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
45.45€ - 380.00€
CAS | 13746-96-8 |
---|---|
Fórmula molecular | N3NdO9 |
Peso molecular (g/mol) | 330.25 |
Número MDL | MFCD00149798 |
Clave InChI | CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci |
PubChem CID | 71311426 |
SMILES | [Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11316308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.06 |
5 g |
45.45€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11396298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.14 |
25 g |
164.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11306308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011245.22 |
100 g | N/A | ||||||
Descripción
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the selective PVC membrane sensors. The sensor with ionophore (L1) exhibits significantly enhanced selectivity towards neodymium (III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13746-96-8 | |
330.25 | |
CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N | |
71311426 |
N3NdO9 | |
MFCD00149798 | |
neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci | |
[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Especificaciones
Neodymium(III) nitrate hydrate | |
13746-96-8 | |
Agregados cristalinos húmedos | |
N3NdO9 | |
neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci | |
CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N | |
neodymium(3+) trinitrate | |
71311426 | |
Odorless | |
Violet crystals |
∽40°C | |
Azul | |
99.99% (REO) | |
MFCD00149798 | |
Soluble in water. | |
[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
330.25 | |
330.25 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:5.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-153-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ6125000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes