Learn More
Nitrato de neodimio(III) hidrato, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Código de producto.: 11306308
Nitrato de neodimio(III) hidrato, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Código de producto. 11306308
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11306308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011245.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 13746-96-8 | N3NdO9 | 330.25 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the selective PVC membrane sensors. The sensor with ionophore (L1) exhibits significantly enhanced selectivity towards neodymium (III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-96-8
Fórmula molecular N3NdO9
Peso molecular (g/mol) 330.25
Número MDL MFCD00149798
Clave InChI CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 71311426
SMILES [Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) nitrate hydrate
Color Azul
Forma física Wet Crystalline Aggregates
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (REO)
Nombre IUPAC neodymium(3+);trinitrate;hydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.25 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Violet crystals
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote10254168 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto011245.06,011245.14,011245.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de neodimio(III) hidrato, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >