Learn More
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 4mL Screw Thread Vials
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 4mL Screw Thread Vials are designed with open-top for use with any of our 13mm septa.
41.85€ - 59.44€
Especificaciones
Material | Polypropylene |
---|---|
Línea de productos | National |
Tipo | Open Top Cap |
Tamaño del tapón | 13-425 |
Para utilizar con (equipo) | 4 mL Screw Thread Vials |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12430248
|
Thermo Scientific™
C4015-97B |
Blue; Polypropylene |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12440248
|
Thermo Scientific™
C4015-97G |
Green; Polypropylene |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12450248
|
Thermo Scientific™
C4015-97R |
Red; Polypropylene |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12460248
|
Thermo Scientific™
C4015-97Y |
Amarillo; polipropileno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 4mL Screw Thread Vials are designed with open-top for use with any of our 13mm septa.
- Open-top
- 13-425 GPI Thread
Especificaciones
Polypropylene | |
Open Top Cap | |
4 mL Screw Thread Vials |
National | |
13-425 |