Learn More
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 4mL Screw Thread Vials
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 4mL Screw Thread Vials are designed with open-top for use with any of our 13mm septa.
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-97B
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12430248
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 4mL Screw Thread Vials are designed with open-top for use with any of our 13mm septa.
  • Open-top
  • 13-425 GPI Thread
Especificaciones
Especificaciones
Blue; Polypropylene
Polypropylene
Open Top Cap
4 mL Screw Thread Vials
Blue
National
13-425