Learn More
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 4mL Screw Thread Vials
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 4mL Screw Thread Vials are designed with open-top for use with any of our 13mm septa.
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-97Y
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12460248
  • 54.55€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
09-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Open-top
  • 13-425 GPI Thread
Especificaciones
Especificaciones
Yellow
13-425mm
Open-Top Cap
National™
Polypropylene
Yellow; Polypropylene
4mL Screw Thread Vials