Learn More
Nalidixic acid, MedChemExpress
MedChemExpress Nalidixic acid, a quinolone antibiotic, is effective against both gram-positive and gram-negative bacteria. Nalidixic acid acts in a bacteriostatic manner in lower concentrations and is bactericidal in higher concentrations. Nalidixic acid inhibits a subunit of DNA gyrase and topoisomerase IV and reversibly blocks DNA replication in susceptible bacteria.

48.60€ - 83.70€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nalidixic acid |
---|---|
Forma física | Powder |
CAS | 389-08-2 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16460908
![]() |
Medchem Express
HY-B0398 |
5 g |
48.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16438478
![]() |
Medchem Express
HY-B0398 |
10 g |
83.70€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Nalidixic acid, a quinolone antibiotic, is effective against both gram-positive and gram-negative bacteria. Nalidixic acid acts in a bacteriostatic manner in lower concentrations and is bactericidal in higher concentrations. Nalidixic acid inhibits a subunit of DNA gyrase and topoisomerase IV and reversibly blocks DNA replication in susceptible bacteria.Especificaciones
Nalidixic acid | |
389-08-2 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus | |
O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=CC(C)=N2)C1=O)O | |
232.24 | |
Research |
Powder | |
Blanco | |
C12H12N2O3 | |
DMSO : 6 mg/mL (25.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (21.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
232.24 | |
95.0% |
Seguridad y manipulación
H302∣H361
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.