missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalidixic acid, MedChemExpress

Código de producto. 16438478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16438478 10 g 10 g
16460908 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438478

Marca: Medchem Express HYB0398

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Nalidixic acid, a quinolone antibiotic, is effective against both gram-positive and gram-negative bacteria. Nalidixic acid acts in a bacteriostatic manner in lower concentrations and is bactericidal in higher concentrations. Nalidixic acid inhibits a subunit of DNA gyrase and topoisomerase IV and reversibly blocks DNA replication in susceptible bacteria.

Nalidixic acid, a quinolone antibiotic, is effective against both gram-positive and gram-negative bacteria. Nalidixic acid acts in a bacteriostatic manner in lower concentrations and is bactericidal in higher concentrations. Nalidixic acid inhibits a subunit of DNA gyrase and topoisomerase IV and reversibly blocks DNA replication in susceptible bacteria.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nalidixic acid
Forma física Powder
CAS 389-08-2
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (25.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (21.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CN(CC)C2=C(C=CC(C)=N2)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 232.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.