Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Low Particulate/Low Metals Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Optimice el almacenamiento y el muestreo de ingredientes farmacéuticos activos y productos intermedios a granel mediante el uso de estos frascos, certificados para niveles de partículas y trazas de metales.
646.00€ - 1035.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Descripción | Frasco para niveles de partículas/metales bajos |
Para utilizar con (aplicación) | Storage, Transportation |
Material | FEP de teflón |
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11319684
|
Thermo Scientific™
381600-0004 |
125 ml | 24 mm |
662.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11329684
|
Thermo Scientific™
381600-0008 |
250 ml | 24 mm |
646.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11339684
|
Thermo Scientific™
381600-0016 |
500 ml | 28 mm |
759.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11309684
|
Thermo Scientific™
381600-0032 |
1 l | 38 mm |
1035.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Realice un muestreo y almacenamiento óptimos de ingredientes farmacéuticos activos y productos intermedios a granel con los frascos con nivel bajo de partículas/metales de FEP Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ con tapón. Se ha certificado que contienen menos de 20 partículas por ml a 0,3 μm (mínimo). Metales certificados de acuerdo con los niveles de microgramos por litro (ppb). Excelentes para almacenar productos químicos de alta pureza e incluyen un certificado de calidad que garantiza que el producto se ha probado y aceptado según las especificaciones.
Características:- Niveles de trazas metálicas y partículas certificados.
- Los tapones de ETFE Tefzel™ sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
- Ofrecen flexibilidad, resistencia a impactos y una excelente visibilidad del contenido para una amplia variedad de usos en laboratorio.
- Excelente resistencia química a la mayoría de sustancias químicas de laboratorio
- Excelentes para almacenar productos químicos de alta pureza
- No estéril/esterilizable en autoclave
- Translúcido
Garantía: 90 días
Especificaciones
Transparente | |
Storage, Transportation | |
1 unidad | |
-100°C to 260°C | |
Sí | |
Sí | |
Estrecha | |
Frasco para niveles de partículas/metales bajos | |
ETFE Tefzel | |
No |
Frasco para niveles de partículas/metales bajos | |
FEP de teflón | |
No estéril | |
Blanco | |
Niveles de trazas metálicas y partículas certificados . Niveles de metales por microlitro (ppb) certificados < 0,20 Hg, < 0,5 Be, < 1,0 As, Cd, Pb, < 2,0 Sb, Se, < 5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, < 10 Ba, Ni, Zn, <75 Al, < 100 Ca, Fe, K, Na. Certificados para contener < 20 partículas |
|
Esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Sin septum | |
Tapón de rosca |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.