Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ Low Particulate Bottles
Descripción
Realice un muestreo y almacenamiento óptimos de ingredientes farmacéuticos activos y productos intermedios a granel con los frascos con nivel bajo de partículas/metales de FEP Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ con tapón. Se ha certificado que contienen menos de 20 partículas por ml a 0,3 μm (mínimo). Metales certificados de acuerdo con los niveles de microgramos por litro (ppb). Excelentes para almacenar productos químicos de alta pureza e incluyen un certificado de calidad que garantiza que el producto se ha probado y aceptado según las especificaciones.
- Niveles de trazas metálicas y partículas certificados.
- Los tapones de ETFE Tefzel™ sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
- Ofrecen flexibilidad, resistencia a impactos y una excelente visibilidad del contenido para una amplia variedad de usos en laboratorio.
- Excelente resistencia química a la mayoría de sustancias químicas de laboratorio
- Excelentes para almacenar productos químicos de alta pureza
- No estéril/esterilizable en autoclave
- Translúcido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Storage, Transportation |
| Material | FEP de teflón |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Esterilidad | No estéril |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -100°C to 260°C |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.