Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ Low Particulate Bottles
Product Code. 11319684
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38 mm
Unit Size:
4 PCS
6 PCS
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11319684 125 ml 24 mm 6 PCS
11329684 250 ml 24 mm 4 PCS
11339684 500 ml 28 mm 4 PCS
11309684 1 l 38 mm 4 PCS
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11319684
Brand: Thermo Scientific™ 3816000004
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimice el almacenamiento y el muestreo de ingredientes farmacéuticos activos y productos intermedios a granel mediante el uso de estos frascos, certificados para niveles de partículas y trazas de metales.
Realice un muestreo y almacenamiento óptimos de ingredientes farmacéuticos activos y productos intermedios a granel con los frascos con nivel bajo de partículas/metales de FEP Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ con tapón. Se ha certificado que contienen menos de 20 partículas por ml a 0,3 μm (mínimo). Metales certificados de acuerdo con los niveles de microgramos por litro (ppb). Excelentes para almacenar productos químicos de alta pureza e incluyen un certificado de calidad que garantiza que el producto se ha probado y aceptado según las especificaciones.
Características:
  • Niveles de trazas metálicas y partículas certificados.
  • Los tapones de ETFE Tefzel™ sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Ofrecen flexibilidad, resistencia a impactos y una excelente visibilidad del contenido para una amplia variedad de usos en laboratorio.
  • Excelente resistencia química a la mayoría de sustancias químicas de laboratorio
  • Excelentes para almacenar productos químicos de alta pureza
  • No estéril/esterilizable en autoclave
  • Translúcido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 17 mm
Para utilizar con (aplicación) Storage, Transportation ​
Material FEP de teflón
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 260°C
Color del tapón Blanco
Formato Low Particulate/Low Metals Bottle
Niveles bajos de partículas
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Niveles de trazas metálicas y partículas certificados
. Niveles de metales por microlitro (ppb) certificados < 0,20 Hg, < 0,5 Be, < 1,0 As, Cd, Pb, < 2,0 Sb, Se, < 5,0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, < 10 Ba, Ni, Zn, <75 Al, < 100 Ca, Fe, K, Na. Certificados para contener < 20 partículas
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 115 mm
Tipo de producto Frasco para niveles de partículas/metales bajos
Anchura (imperial) 1,8 in
Altura (imperial) 4,52 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre ETFE Tefzel
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 46 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Paso del flujo de trabajo Upstream process solution storage. Upstream Validation. Downstream process solution storage. Downstream Validation
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.