Learn More
Thermo Scientific™ Unidades de filtración reutilizables Nalgene™
Elimine la necesidad de un colector o un matraz de vacío de vidrio rompible. Los soportes de filtros reutilizables con receptor Nalgene son sistemas completos y respetuosos con el medio ambiente.
245.00€ - 469.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Polisulfona |
N.° por paquete | 1 |
Código de producto | Marca | Receptor de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Receptor de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10432941
![]() |
Thermo Scientific™
300-4000 |
250 ml |
245.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10625241
![]() |
Thermo Scientific™
300-4050 |
500 ml |
364.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10169270
![]() |
Thermo Scientific™
300-4100 |
1000 ml |
469.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Las unidades de filtración reutilizables incluyen dos placas de soporte de membrana: una placa transparente de una pieza para aplicaciones de esterilización y una placa blanca de dos piezas para aplicaciones analíticas. Acepta membranas de 47 o 50 mm de diámetro. Dos vías laterales permiten la conexión a la línea de vacío. Los adaptadores aceptan tubos de vacío de 1/4 a 5/16 de pulgada (de 6 a 8 mm) de diámetro interior. 4 unidades por envase.
Características- Sustituye al metal o al cristal rompible:– los componentes principales están hechos de polisulfona duradera, transparente y esterilizable en autoclave
- Para esterilización o análisis. Los soportes de filtros se suministran con placas de soporte de membranas de esterilización y analíticas
- Diseñado para utilizarse con vacío o presión
- Cámaras graduadas para facilitar la referencia
Especificaciones
Sí | |
Polisulfona | |
1 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.