Learn More
Thermo Scientific™ Unidades de filtración reutilizables Nalgene™
Description
Las unidades de filtración reutilizables incluyen dos placas de soporte de membrana: una placa transparente de una pieza para aplicaciones de esterilización y una placa blanca de dos piezas para aplicaciones analíticas. Acepta membranas de 47 o 50 mm de diámetro. Dos vías laterales permiten la conexión a la línea de vacío. Los adaptadores aceptan tubos de vacío de 1/4 a 5/16 de pulgada (de 6 a 8 mm) de diámetro interior. 4 unidades por envase.
- Sustituye al metal o al cristal rompible: los componentes principales están hechos de polisulfona duradera, transparente y esterilizable en autoclave
- Para esterilización o análisis. Los soportes de filtros se suministran con placas de soporte de membranas de esterilización y analíticas
- Diseñado para utilizarse con vacío o presión
- Cámaras graduadas para facilitar la referencia
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Material | Polisulfona |
| N.° por paquete | 1 |
| Receptor de volumen (métrico) | 250 ml |
| Volumen superior (métrico) | 250 ml |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.