Learn More
Thermo Scientific™ Unidades de filtración reutilizables Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10625241
Click to view available options
Receptor de volumen (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10625241
Marca: Thermo Scientific™ 3004050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine la necesidad de un colector o un matraz de vacío de vidrio rompible. Los soportes de filtros reutilizables con receptor Nalgene son sistemas completos y respetuosos con el medio ambiente.
Las unidades de filtración reutilizables incluyen dos placas de soporte de membrana: una placa transparente de una pieza para aplicaciones de esterilización y una placa blanca de dos piezas para aplicaciones analíticas. Acepta membranas de 47 o 50 mm de diámetro. Dos vías laterales permiten la conexión a la línea de vacío. Los adaptadores aceptan tubos de vacío de 1/4 a 5/16 de pulgada (de 6 a 8 mm) de diámetro interior. 4 unidades por envase.
Características
  • Sustituye al metal o al cristal rompible: los componentes principales están hechos de polisulfona duradera, transparente y esterilizable en autoclave
  • Para esterilización o análisis. Los soportes de filtros se suministran con placas de soporte de membranas de esterilización y analíticas
  • Diseñado para utilizarse con vacío o presión
  • Cámaras graduadas para facilitar la referencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave
Material Polisulfona
N.° por paquete 1
Receptor de volumen (métrico) 500 ml
Volumen superior (métrico) 500 ml
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.