Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de PPCO con fondo cónico Nalgene™
Simplifique las mediciones con estos tubos de centrifuga de PPCO con fondo cónico, que cuentan con graduaciones moldeadas. El PPCO translúcido tiene una resistencia química excelente.
52.10€ - 73.40€
Especificaciones
Material | Copolímero de polipropileno |
---|---|
N.º por caja | 100 |
N.° por paquete | 10 |
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10374061
![]() |
Thermo Scientific™
3103-0015 |
15 ml | 118,6 mm | 16,8 mm |
52.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10602682
![]() |
Thermo Scientific™
3103-0050 |
50 mL | 133,1 mm | 28,7 mm |
73.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Simplifique las mediciones con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) con fondo cónico Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con graduaciones moldeadas. El copolímero de polipropileno (PPCO) translúcido tiene una resistencia química excelente.
Características:- El PPCO translúcido es compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
- Diseñados para centrifugaciones a bajas velocidades de hasta 6000 x g en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (los tubos deben llenarse al menos al 80 % para un rendimiento óptimo).
- Las bases cónicas concentran los sedimentos en una pequeña zona para un aislamiento y una recuperación más sencillos.
- Sus graduaciones en relieve duran lo mismo que el tubo.
- Duran más que los tubos de policarbonato en condiciones de esterilización en autoclave repetida.
- Los tubos son esterilizables en autoclave y están graduados.
Información para pedidos:
Se suministran sin tapón; tapón de ajuste por fricción disponible. Para 15 ml, utilice DS3111-00017; Para 50 ml, utilice DS3111-0029.
Especificaciones
Copolímero de polipropileno | |
10 | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Moldeado | |
6000 x g |
100 | |
No estéril | |
Cónicos | |
No | |
Tubo para centrífuga |