Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de PPCO con fondo cónico Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10602682
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Longitud (métrico):
118,6 mm
133,1 mm
Diámetro (métrico):
16,8 mm
28,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10602682
Marca: Thermo Scientific™ 31030050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simplifique las mediciones con estos tubos de centrifuga de PPCO con fondo cónico, que cuentan con graduaciones moldeadas. El PPCO translúcido tiene una resistencia química excelente.
Simplifique las mediciones con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) con fondo cónico Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con graduaciones moldeadas. El copolímero de polipropileno (PPCO) translúcido tiene una resistencia química excelente.
Características:
  • El PPCO translúcido es compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
  • Diseñados para centrifugaciones a bajas velocidades de hasta 6000 x g en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (los tubos deben llenarse al menos al 80 % para un rendimiento óptimo).
  • Las bases cónicas concentran los sedimentos en una pequeña zona para un aislamiento y una recuperación más sencillos.
  • Sus graduaciones en relieve duran lo mismo que el tubo.
  • Duran más que los tubos de policarbonato en condiciones de esterilización en autoclave repetida.
  • Los tubos son esterilizables en autoclave y están graduados.
Información para pedidos:
Se suministran sin tapón; tapón de ajuste por fricción disponible. Para 15 ml, utilice DS3111-00017; Para 50 ml, utilice DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Copolímero de polipropileno
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 133,1 mm
Forma del fondo Cónicos
Writing Area No
Diámetro (métrico) 28,7 mm
Graduaciones Moldeado
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 6000 x g