Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrífuga de PPCO con fondo cónico Nalgene™
Descripción
Simplifique las mediciones con los tubos de centrífuga de copolímero de polipropileno (PPCO) con fondo cónico Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con graduaciones moldeadas. El copolímero de polipropileno (PPCO) translúcido tiene una resistencia química excelente.
Características:
- El PPCO translúcido es compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.
- Diseñados para centrifugaciones a bajas velocidades de hasta 6000 x g en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas (los tubos deben llenarse al menos al 80 % para un rendimiento óptimo).
- Las bases cónicas concentran los sedimentos en una pequeña zona para un aislamiento y una recuperación más sencillos.
- Sus graduaciones en relieve duran lo mismo que el tubo.
- Duran más que los tubos de policarbonato en condiciones de esterilización en autoclave repetida.
- Los tubos son esterilizables en autoclave y están graduados.
Información para pedidos:
Se suministran sin tapón; tapón de ajuste por fricción disponible. Para 15 ml, utilice DS3111-00017; Para 50 ml, utilice DS3111-0029.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Copolímero de polipropileno |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 10 |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Cónicos |
| Longitud (métrico) | 118,6 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Área de escritura | No |
| Mostrar más |