Learn More
N-n-Hexilina, 98 %, Thermo Scientific™
15.15€ - 171.00€
CAS 4746-32-1
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.291
Número MDL MFCD00462723
Clave InChI OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
PubChem CID 138340
Nombre IUPAC N-hexilina
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15431818
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15441818
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15451818
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
N-n-Hexilina, 98 %, Thermo Scientific™