Learn More
N-n-Hexilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15451818 25 g 25 g
15431818 1 g 1 g
15441818 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15451818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55524.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4746-32-1
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.291
Número MDL MFCD00462723
Clave InChI OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
PubChem CID 138340
Nombre IUPAC N-hexilina
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-n-Hexylaniline
Color Incoloro a marrón
Densidad 0.899g/mL
Punto de ebullición 140°C to 145°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.5230
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido