Learn More
N-n-Hexilina, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-n-Hexylaniline |
| Color | Incoloro a marrón |
| Densidad | 0.899g/mL |
| Punto de ebullición | 140°C to 145°C (15 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.5230 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.29 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Líquido |