Learn More
N,N-Dimetilformamida CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15672850
N,N-Dimetilformamida CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15672850
4 x 2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15672850
Marca: Honeywell-Chromasolv 2705474X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61°C
Nombre de nota for HPLC
Densidad 0.944g/mL
Punto de ebullición 153°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Notas de grado de pureza glass distillation
Índice de refracción n20/D 1.430
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 2.7mmHg (20 °C)
Beilstein 605365
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ Plus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
N,N-Dimetilformamida CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >