Learn More
N,N-Dimetilformamida CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9%, Solstice
Beskrivelse
- Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
- Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil de impurezas UV bajo
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
- Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide |
| Punto de fusión | -61 °C |
| Nombre de nota | para HPLC |
| Densidad | 0.944g/mL |
| Cantidad | 1 L |
| Índice de refracción | n20/D 1.430 |
| Notas de grado de pureza | Destilación de vidrio |
| Fórmula lineal | HCON(CH3)2 |
| Presión de vapor | 2,7 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 605365 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?