Learn More
Diclorometano, 99,6 %, reactivo ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10207283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Unit Size:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10207283 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10750862 500 mL Frasco de vidrio EcoSafPak™ 500 ML
10424121 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10532904 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10207283 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 406920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    84.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 17.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Specifications
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Nombre de nota Stabilized with Amylene
Información de descomposición >120°C
Densidad 1.3250g/mL
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Gravedad específica 1.325
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula lineal CH2Cl2
Presión de vapor Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Agua 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.