Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-DL-triptófano, + 98 %, extrapuro
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
29.25€ - 80.30€
CAS | 87-32-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H14N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 246.27 |
Número MDL | MFCD00005644 |
Clave InChI | DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl |
PubChem CID | 2002 |
ChEBI | CHEBI:70976 |
Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)propanoico |
SMILES | CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10752461
|
Thermo Scientific Chemicals
227150250 |
25 g |
29.25€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10013040
|
Thermo Scientific Chemicals
227151000 |
100 g |
80.30€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
87-32-1 | |
246.27 | |
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N | |
2002 | |
Ácido 2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)propanoico |
C13H14N2O3 | |
MFCD00005644 | |
n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl | |
CHEBI:70976 | |
CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Especificaciones
N-Acetyl-DL-tryptophan | |
87-32-1 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00005644 | |
Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol | |
CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O | |
246.27 | |
CHEBI:70976 | |
98+% | |
Polvo cristalino fino |
99+% | |
99.0 | |
204.0°C to 206.0°C | |
0.5% max. (105°C) | |
98+% | |
C13H14N2O3 | |
n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl | |
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)propanoico | |
2002 | |
246.27 | |
Extra puro |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 201-739-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-Acetyl-DL-tryptophan