Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-DL-triptófano, + 98 %, extrapuro
Código de producto. 10752461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10752461 25 g 25 g
10013040 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752461 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227150250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-32-1 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-32-1
Fórmula molecular C13H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 246.27
Número MDL MFCD00005644
Clave InChI DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
PubChem CID 2002
ChEBI CHEBI:70976
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-tryptophan
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.0°C to 206.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.27
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino fino