Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-DL-triptófano, + 98 %, extrapuro
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-DL-tryptophan |
| Nombre de nota | 99+% |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 204.0°C to 206.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (105°C) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Cantidad | 100 g |
| Show More |