Learn More
Murexida, para complexometría, Honeywell™ Fluka™
Para complexometría
48.29€ - 180.01€
CAS | 3051-09-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H3N5O6-2 |
Peso molecular (g/mol) | 265.141 |
Número MDL | MFCD00012777 |
Clave InChI | MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 51381221 |
Nombre IUPAC | 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-iliden)amino]-1H-pirimidina-2,4-diolato |
SMILES | C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15693950
|
Honeywell-Fluka
33414-5G |
5 g | Frasco de vidrio |
48.29€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15673950
|
Honeywell-Fluka
33414-10G |
10 g | Frasco de vidrio |
79.64€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15683950
|
Honeywell-Fluka
33414-25G |
25 g | Frasco de vidrio |
180.01€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
3051-09-0 | |
265.141 | |
MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L | |
6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-iliden)amino]-1H-pirimidina-2,4-diolato |
C8H3N5O6-2 | |
MFCD00012777 | |
51381221 | |
C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O |
Especificaciones
Murexide | |
3051-09-0 | |
MFCD00012777 | |
3831445 | |
C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O | |
265.141 | |
284.19g/mol | |
Polvo |
>300°C | |
C8H3N5O6-2 | |
NONH for all modes of transport | |
MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L | |
6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-iliden)amino]-1H-pirimidina-2,4-diolato | |
51381221 | |
Rojo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : 221-266-6
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Murexida, para complexometría, Honeywell™ Fluka™