Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Murexide |
| Punto de fusión | >300°C |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3831445 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.19g/mol |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Color | Rojo |
| Cantidad | 10 g |
| Forma física | Polvo |