Learn More
Murexida, para complexometría, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15683950 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15683950 25 g Frasco de vidrio 25 g
15693950 5 g Frasco de vidrio 5 g
15673950 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15683950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3341425G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Para complexometría
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3051-09-0
Fórmula molecular C8H3N5O6-2
Peso molecular (g/mol) 265.141
Número MDL MFCD00012777
Clave InChI MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 51381221
Nombre IUPAC 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-iliden)amino]-1H-pirimidina-2,4-diolato
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Murexide
Punto de fusión >300°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3831445
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.19g/mol
Envase Frasco de vidrio
Color Rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo