Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Rollos de paños Multiclean Plus
Clean using ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus Cloth Rolls for a high degree of efficiency and safety A new manufacturing process makes these cloths even stronger and more absorbent.
38.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Rollo de paños Multiclean Plus |
---|---|
Longitud (métrico) | 380 mm |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Tela | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tela | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10116881
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11224-00 |
2 capa | 240 mm |
38.05€
2 rollos |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Blue
- 2-ply and 3-ply
- High volume
Especificaciones
Rollo de paños Multiclean Plus | |
380 mm | |
Azul |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Rollos de paños Multiclean Plus