Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Rollos de tela Plus
Código de producto. 10116881
Cambiar vista
Click to view available options
Tela:
2 capa
Anchura (métrico):
240 mm
Tamaño de la unidad:
2 rollos
Código de producto. Tela Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10116881 2 capa 240 mm 2 rollos
1 options
Código de producto. 10116881 Proveedor ZVG Zellstoff Vertrieb™ N.º de proveedor 1122400
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Limpiar usando ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Rollos de tela Plus para un alto grado de eficiencia y seguridad Un nuevo proceso de fabricación hace que estos paños sean aún más resistentes y absorbentes.
  • Azul
  • 2 capas y 3 capas
  • Alto volumen
Especificaciones
Tipo de producto Multiclean Rollo de tela Plus
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Color Azul
Tela 2 capa