Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta de elevación, 1100 °C
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
2376.60€ - 5905.80€
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1100 °C
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Control de temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Control de temperatura Precio Cantidad y disponibilidad  
15496642
Ver documentos
Nabertherm™
L-032H1RN1
3 l B410 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15406652
Ver documentos
Nabertherm™
L-032H1TN1
3 l C450 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15486672
Ver documentos
Nabertherm™
L-052H1TN1
5 l C450 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15406722
Ver documentos
Nabertherm™
L-242H1TN1
24 l C450 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15476722
Ver documentos
Nabertherm™
L-402H1RN1
40 l B410 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15486722
Ver documentos
Nabertherm™
L-402H1TN1
40 l C450 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Optimal temperature uniformity of +/- 5K with closed fresh air inlet in empty workspace
  • Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
  • Only fiber materials are used which are not classified as carciogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Ceramic heating plates with integral heating elements which are safeguarded and easy to replace
  • Adjustable air inlet integrated in door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Solid state relays provide for lownoise operation
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • Very short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment
  • Chimney, chimney with fan or catalytic converter
  • Over-temperature limit controller with adjustable cutout temperature for thermal protection
  • Protective gas connection to purge with non-flammable gases
  • Manual or automatic gas supply system
  • Port for thermocouple in the rear wall or in the furnace door
  • Process control and documentation via VCD software package for monitoring, documentation and control
Especificaciones
Especificaciones
1100 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta de elevación, 1100 °C