Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta de elevación, 1100 °C
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
Marca: Nabertherm™ L-032H1RN1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
- Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
- Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
- Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
- Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
- Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
- Sistema de suministro de gas manual o automático
- Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
- Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
3 l | |
B410 | |
330 × 385 × 560 mm |
1100 °C | |
140 × 160 × 100 mm | |
20 kg |
Título del producto
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta de elevación, 1100 °C > Tamaño: 15 l; Tmáx: 1100 °C; tipo de puerta: puerta elevadora; B410
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido