Learn More
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta de elevación, 1100 °C
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
Marca:  Nabertherm™ L-052H1TN1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15486672
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Especificaciones
C450
5 l
Horno
C450
390 x 385 x 460+205 mm
1 fases
2.4 kW
Puerta elevadora
1100 °C
Lift Door
170 x 200 x 130 mm
30 kg
220/240 V
50/60 Hz
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Nabertherm™ Horno de mufla con puerta de elevación, 1100 °C > Tamaño: 5 l; Tmáx: 1100 °C; tipo de puerta: puerta elevadora; C450