missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ MTHFD1 Recombinant Protein
Marca: Abnova™ H00004522-P01.25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
128.59 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 μg | |
-80°C | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
Human MTHFD1 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Human | |
Solution |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ MTHFD1 Recombinant Protein > 25μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido