missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ MTHFD1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
---|---|
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Peso molecular | 128.59 |
Intervalo de pH | 8 |
Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16158001
|
Abnova™
H00004522-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16168001
|
Abnova™
H00004522-P01.25UG |
25μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
128.59 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |