Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ para la plataforma Versette y Novus i
Mejore el bioanálisis de MS híbrido con esta exclusiva solución de flujo de trabajo para proteínas y péptidos.
63.75€ - 1815.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 300 μl |
---|---|
Línea de productos | MSIA D.A.R.T.S |
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15182579
|
Thermo Scientific™
991CUS02 |
MSIA D.A.R.T.'S, personalizado | Paquete de 96 puntas | N/A | ||||||
15152579
|
Thermo Scientific™
991PRT11 |
MSIA D.A.R.T.'S, Proteína A | Paquete de 96 puntas | N/A | ||||||
15153323
|
Thermo Scientific™
991PRT12 |
MSIA D.A.R.T.'S, Proteína A | Paquete de 24 puntas | N/A | ||||||
15132579
|
Thermo Scientific™
991PRT13 |
MSIA D.A.R.T.'S, Proteína G | Paquete de 96 puntas | N/A | ||||||
15142579
|
Thermo Scientific™
991PRT14 |
MSIA D.A.R.T.'S, Proteína G | Paquete de 24 puntas | N/A | ||||||
15162579
|
Thermo Scientific™
991PRT15 |
MSIA D.A.R.T.'S, Proteínas A/G | Paquete de 96 puntas | N/A | ||||||
13288009
|
Thermo Scientific™
991PRT16 |
MSIA D.A.R.T.'S, Proteínas A/G | Paquete de 24 puntas | N/A | ||||||
15149628
|
Thermo Scientific™
991STR11 |
MSIA D.A.R.T.'S, estreptavidina | Paquete de 96 puntas | N/A | ||||||
15132589
|
Thermo Scientific™
991STR12 |
MSIA D.A.R.T.'S, estreptavidina | Paquete de 24 puntas | N/A | ||||||
15287608
|
Thermo Scientific™
991001096 |
MSIA D.A.R.T.'S, insulina | Paquete de 96 puntas | N/A | ||||||
15247648
|
Thermo Scientific™
991001024 |
MSIA D.A.R.T.'S, insulina | Paquete de 24 puntas | N/A | ||||||
15192579
|
Thermo Scientific™
991R |
MSIA D.A.R.T.'S, gradilla recargable | Gradilla de recarga (puntas no incluidas) | N/A | ||||||
Descripción
Mejore el bioanálisis de espectrometría de masas (MS) híbrida con Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ para la plataforma Versette y Novus i, una solución de flujo de trabajo exclusiva Thermo Fisher Scientific para proteínas y péptidos. Gracias a las tecnologías patentadas MSIA D.A.R.T.'S™, estos flujos de trabajo proporcionan una detección a nivel de pg/ml, a la vez que ofrecen contenido de datos cualitativo/cuantitativo de manera simultánea de matrices biológicas completas, como el plasma humano. Ideal para el bioanálisis biológico y de biomarcadores, MSIA ofrece unas innovadoras capacidades en las áreas de farmacocinética y farmacodinámica (PK/PD), estudios farmacocinéticos y del metabolismo de fármacos (DMPK), absorción, distribución, metabolismo y eliminación (ADME), biotransformación (determinación de carga útil y proporciones de fármaco y anticuerpo [DAR]), así como análisis de biomarcadores rutinarios.
Flujos de trabajo de bioanálisis de espectrometría de masas híbrida de última generación :
- Permite realizar análisis de proteínas de interés hasta valores en femtomoles
- Flujo de trabajo optimizado para bioanálisis cuantitativo y cualitativo de proteínas
- Emplea una tecnología de microcolumna de separación molecular exclusiva en un formato de carcasa de punta de pipeta fácil de usar
- Dirige la cinética de unión anticuerpo/antígeno y mejora en gran medida el ensayo de proteínas de baja abundancia de una muestra biológica
Permite flujos de trabajo y tecnologías para investigaciones biológicas y de biomarcadores:
- La columna de inmunoafinidad captura las proteínas de interés con una relación señal-ruido mejorada
- Características de ensayo y especificidad superiores en comparación con métodos convencionales
- Permite el ensayo híbrido hasta valores de femtomoles
- La estreptavidina y las proteínas A, G y A/G de MSIA D.A.R.T.'S proporcionan al usuario flexibilidad para analizar sus objetivos de interés específicos
- Las soluciones MSIA D.A.R.T.'S personalizadas están disponibles previa solicitud
- Insulina de solución de flujo de trabajo optimizada (formas terapéuticas y endógenas)
Requiere:
Pipeta de 300 μl, como la plataforma de manipulación de líquidos Thermo Scientific™ Versette™ y las pipetas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i™ (se indican en el manual del usuario)
Recomendado para:
Ensayos basados en espectrometría de masas híbrida
Solo para uso en investigación
Especificaciones
300 μl | |
MSIA D.A.R.T.S |