Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ para la plataforma Versette y Novus i
Descripción
Mejore el bioanálisis de espectrometría de masas (MS) híbrida con Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ para la plataforma Versette y Novus i, una solución de flujo de trabajo exclusiva Thermo Fisher Scientific para proteínas y péptidos. Gracias a las tecnologías patentadas MSIA D.A.R.T.'S™, estos flujos de trabajo proporcionan una detección a nivel de pg/ml, a la vez que ofrecen contenido de datos cualitativo/cuantitativo de manera simultánea de matrices biológicas completas, como el plasma humano. Ideal para el bioanálisis biológico y de biomarcadores, MSIA ofrece unas innovadoras capacidades en las áreas de farmacocinética y farmacodinámica (PK/PD), estudios farmacocinéticos y del metabolismo de fármacos (DMPK), absorción, distribución, metabolismo y eliminación (ADME), biotransformación (determinación de carga útil y proporciones de fármaco y anticuerpo [DAR]), así como análisis de biomarcadores rutinarios.
Flujos de trabajo de bioanálisis de espectrometría de masas híbrida de última generación :
- Permite realizar análisis de proteínas de interés hasta valores en femtomoles
- Flujo de trabajo optimizado para bioanálisis cuantitativo y cualitativo de proteínas
- Emplea una tecnología de microcolumna de separación molecular exclusiva en un formato de carcasa de punta de pipeta fácil de usar
- Dirige la cinética de unión anticuerpo/antígeno y mejora en gran medida el ensayo de proteínas de baja abundancia de una muestra biológica
Permite flujos de trabajo y tecnologías para investigaciones biológicas y de biomarcadores:
- La columna de inmunoafinidad captura las proteínas de interés con una relación señal-ruido mejorada
- Características de ensayo y especificidad superiores en comparación con métodos convencionales
- Permite el ensayo híbrido hasta valores de femtomoles
- La estreptavidina y las proteínas A, G y A/G de MSIA D.A.R.T.'S proporcionan al usuario flexibilidad para analizar sus objetivos de interés específicos
- Las soluciones MSIA D.A.R.T.'S personalizadas están disponibles previa solicitud
- Insulina de solución de flujo de trabajo optimizada (formas terapéuticas y endógenas)
Requiere:
Pipeta de 300 μl, como la plataforma de manipulación de líquidos Thermo Scientific™ Versette™ y las pipetas multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i™ (se indican en el manual del usuario)
Recomendada para:
Ensayos basados en espectrometría de masas híbrida
Solo para uso en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | MSIA D.A.R.T.'S, estreptavidina |
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| Formato | Paquete de 96 puntas |
| Línea de productos | MSIA D.A.R.T.S |