Learn More
MP Biomedicals™ Soluciones listas para usar al 5 % 7X™
3,8 l (1 galón) de solución 7X al 5 % lista para su uso que incluye una bomba de mano para una dispensación cómoda.
55.40€ - 61.90€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
Concentración | 7X |
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Para vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos. |
Volumen (imperial) | 1 gal |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11491495
|
MP Biomedicals™
097668193 |
ES 7X; 3,8 l (1 gal) |
55.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11401505
|
MP Biomedicals™
097668493 |
7X-O-Matic; 3,8 l (1 gal) |
65.65€ 61.90€ / cada uno Ahorro 3.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Ideal para instrumental de laboratorio de vidrio y plástico.
- Contiene potentes reactivos de fijación para evitar depósitos que podrían dañar el equipo o trabajos experimentales críticos, y no araña el instrumental de laboratorio delicado de plástico o vidrio.
- La formulación ES sin fosfatos y respetuosa con el medio ambiente es completamente soluble en agua a cualquier concentración y se escurre completamente del material de vidrio en segundos.
Especificaciones
Líquido | |
De 15 °C a 30 °C | |
1 gal |
7X | |
Para vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MP Biomedicals™ Soluciones listas para usar al 5 % 7X™