Learn More
MP Biomedicals™ Soluciones listas para usar al 5 % 7X™
Código de producto. 11401505 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
7X-O-Matic; 3,8 l (1 gal)
ES 7X; 3,8 l (1 gal)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
11401505 7X-O-Matic; 3,8 l (1 gal) cada uno
11491495 ES 7X; 3,8 l (1 gal) cada uno
2 options
Código de producto. 11401505
Marca: MP Biomedicals™ 097668493
3,8 l (1 galón) de solución 7X al 5 % lista para su uso que incluye una bomba de mano para una dispensación cómoda.
  • Ideal para instrumental de laboratorio de vidrio y plástico.
  • Contiene potentes reactivos de fijación para evitar depósitos que podrían dañar el equipo o trabajos experimentales críticos, y no araña el instrumental de laboratorio delicado de plástico o vidrio.
  • La formulación ES sin fosfatos y respetuosa con el medio ambiente es completamente soluble en agua a cualquier concentración y se escurre completamente del material de vidrio en segundos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Descripción 7X-O-Matic; 3,8 l (1 gal)
Para utilizar con (aplicación) Para vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos.
Volumen (imperial) 1 gal