Learn More
MP Biomedicals™ Desoxirribonucleasa I de páncreas bovino
Se utiliza como marcador genético para la identificación forense.
157.00€ - 359.00€
Especificaciones
Concentración | ≥ 2000 KU/mg |
---|---|
Color | Blanco |
pH | 7,8 |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como marcador a genético para la identificación forense. |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11477680
|
MP Biomedicals™
0210057505 |
5 mg |
157.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11497680
|
MP Biomedicals™
0210057520 |
20 mg |
359.00€
20 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Endonucleasa que divide los enlaces fosfodiéster, preferentemente adyacente a un nucleótido de pirimidina La cadena media de límite de digestión es un tetranucleótido. La ADNasa I actúa sobre el ADN monocatenario, y sobre el ADN bicatenario y la cromatina.
- Número CAS: 9003-98-9
- Número de orden de compra (EC): 232-667-0
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00130918
- Formato: Polvo blanco
Especificaciones
≥ 2000 KU/mg | |
7,8 | |
de 4 °C | |
Desoxirribonucleasa I | |
EDTA 7,8 y dodecilsulfato de sodio |
Blanco | |
Se utiliza como marcador a genético para la identificación forense. | |
Páncreas bovino | |
31000 | |
Polvo liofilizado |