Descripción
Endonucleasa que divide los enlaces fosfodiéster, preferentemente adyacente a un nucleótido de pirimidina La cadena media de límite de digestión es un tetranucleótido. La ADNasa I actúa sobre el ADN monocatenario, y sobre el ADN bicatenario y la cromatina.
- Número CAS: 9003-98-9
- Número de orden de compra (EC): 232-667-0
- Número de orden de compra (MDL): MFCD00130918
- Formato: Polvo blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≥2000 kU/mg |
| Color | Blanco |
| pH | 7,8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como marcador a genético para la identificación forense. |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Fuente | Páncreas bovino |
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Desoxirribonucleasa I |
| Peso molecular | 31000 |
| Inhibidores | EDTA 7,8 y dodecilsulfato de sodio |
| Mostrar más |