Learn More
MP Biomedicals™ Desoxirribonucleasa I de páncreas bovino
Código de producto. 11497680 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497680 20 mg 20 miligramos
11477680 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11497680 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 0210057520
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza como marcador genético para la identificación forense.
Endonucleasa que divide los enlaces fosfodiéster, preferentemente adyacente a un nucleótido de pirimidina La cadena media de límite de digestión es un tetranucleótido. La ADNasa I actúa sobre el ADN monocatenario, y sobre el ADN bicatenario y la cromatina.
  • Número CAS: 9003-98-9
  • Número de orden de compra (EC): 232-667-0
  • Número de orden de compra (MDL): MFCD00130918
  • Formato: Polvo blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración ≥2000 kU/mg
Color Blanco
pH 7,8
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como marcador a genético para la identificación forense.
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Fuente Páncreas bovino
Cantidad 20 mg
Tipo de producto Desoxirribonucleasa I
Peso molecular 31000
Inhibidores EDTA 7,8 y dodecilsulfato de sodio
Formulario Polvo liofilizado