Learn More
R&D Systems™ Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
728.92€ - 4290.00€
Especificaciones
Intervalo del ensayo | 10.90 - 700pg/mL |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 7.21pg/mL |
Conjugado | HRP |
Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18791854
|
R&D Systems™
MTA00B |
2 Plates | |||||||
18732454
|
R&D Systems™
SMTA00B |
6 Plates |
4290.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30226445
|
R&D Systems™
MTA00B-1 |
1 Plate |
728.92€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit quantifies mouse TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).Especificaciones
10.90 - 700pg/mL | |
HRP | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum | |
Mouse | |
21926 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
7.21pg/mL | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Mouse TNF-alpha | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) | |
APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
R&D Systems™ Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit