Learn More
R&D Systems™ Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
2 placas
6 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit quantifies mouse TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 10.90 - 700pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 7.21pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Mouse TNF-alpha |
| Suficiente para | 2 x 96-well Plates |
| Especies diana | Mouse |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 21926 |
| Mostrar más |